missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2-Dimethoxy-4-propylbenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dimethoxy-4-propylbenzene |
| CAS | 5888-52-8 |
| Molekylformel | C11 H16 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,2-Dimethoxy-4-n-propylbenzene, 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)propane, 1-Propyl-3,4-dimethoxybenzene, 3,4-Dimethoxypropylbenzene, 4-Propylveratrole, Dihydroeugenol Dimethyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O2/c1-4-5-9-6-7-10(12-2)11(8-9)13-3/h6-8H,4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCc1ccc(OC)c(OC)c1 |
| IUPAC-namn | 1,2-dimethoxy-4-propylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.244 |
| Formel vikt | 180.115 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?