Läs mer
1,2-Dimethoxy-4-propylbenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dimethoxy-4-propylbenzene |
| CAS | 5888-52-8 |
| Molekylformel | C11 H16 O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1,2-Dimethoxy-4-n-propylbenzene, 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)propane, 1-Propyl-3,4-dimethoxybenzene, 3,4-Dimethoxypropylbenzene, 4-Propylveratrole, Dihydroeugenol Dimethyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O2/c1-4-5-9-6-7-10(12-2)11(8-9)13-3/h6-8H,4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCc1ccc(OC)c(OC)c1 |
| IUPAC-namn | 1,2-dimethoxy-4-propylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.244 |
| Formel vikt | 180.115 |