Läs mer
1,2-Dimethoxybenzene-3,4,5,6-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Veratrole-d4 |
| CAS | 126840-15-1 |
| Molekylformel | C8H6D4O2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 5,6-Dimethoxybenzene-1,2,3,4-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10O2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D,6 D |
| LEDER | COC1=C([2 H])C([2 H])=C([2 H])C([2 H])=C1OC |
| IUPAC-namn | 1,2-dimethoxybenzene-3,4,5,6-d4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.19 |
| Formel vikt | 142.09 g/mol |
| Visa mer |