Läs mer
1,2-Dimethoxybenzene-4,5-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dimethoxybenzene-4,5-D2 |
| CAS | 203645-56-1 |
| Molekylformel | C8 D2 H8 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzene-1,2-d2, 4,5-dimethoxy- (9 CI), 4,5-Dimethoxybenzene-1,2-d4, 1,2-Dimethoxybenzene-4,5-D2, 1,2-Dimethoxybenzene-d2, 2-Methoxyanisole-4,5-d2, Catechol-d2 dimethyl ether, o-Hydroquinone-d2 dimethyl ether |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10O2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6 H,1-2H3/i3D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1cc(OC)c(OC)cc1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2-dideuterio-4,5-dimethoxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.176 |
| Formel vikt | 140.081 g/mol |
| Visa mer |