Läs mer
1,2-Dimetoxibensen (Veratrol), Mikromol™
Produktkod. 30052466
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30052466 100 mg
1 options
Produktkod. 30052466 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0814.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1,2-dimetoxibensen (Veratrole)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guaiacol methylether
CAS 91-16-7
Analyt- eller komponentnamn Guaiacol methylether
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H10 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Guaiacol Imp. C (EP), 1,2-Dimethoxybenzene, Veratrole, Guaiacol Impurity C
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6H,1-2H3
LEDER COc1ccccc1OC
IUPAC-namn 1,2-dimetoxybensen
Molekylvikt (g/mol) 138.16
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 138,0681 g/mol