Läs mer
1,2-Dimethoxyethane, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10090110 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Plastic Coated Glass bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10090110 500 mL Plastic Coated Glass bottle 500ml
1 options
Produktkod. 10090110 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/3280/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 110-71-4
Smältpunkt -69°C
Färg Colorless
Kokpunkt 84°C
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Molekylformel C4H10O2
MDL-nummer 8502
Kvantitet 500 mL
Synonym monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
InChI-nyckel XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
LEDER COCCOC
IUPAC-namn 1,2-dimethoxyethane
Molekylvikt (g/mol) 90.122
PubChem CID 8071
Ångdensitet 3.1
ChEBI CHEBI:42263
Formel vikt 90.12g/mol
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylene glycol dimethyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H315-Irriterar huden.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.