Läs mer
1,2-dimetoxietan,≥ 99 %, reagenskvalitet, fri från inhibitorer, Honeywell™
Produktkod. 15657840 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Förpackning:
Dunk i rostfritt stål
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
20 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15657840 1 L Glasflaska 1 L
15647840 100 mL Glasflaska 100ml
15687840 500 mL Glasflaska 500ml
15667840 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15677840 20 L Dunk i rostfritt stål 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15657840 Leverantör Fluka Leverantörsnummer E274081L
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Reagenskvalitet, inhibitorfri,≥ 99 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-71-4
Molekylformel C4H10O2
Molekylvikt (g/mol) 90.122
MDL-nummer MFCD00008502
InChI-nyckel XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
PubChem CID 8071
ChEBI CHEBI:42263
IUPAC-namn 1,2-dimetoxietan
LEDER COCCOC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dimethoxyethane
Smältpunkt -58°C
Färg Färglös
Densitet 0.867g/mL at 25°C
pH Neutral
Kokpunkt 85°C (1013 hPa)
Flampunkt −2°C (28.4°F)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OCH2CH2OCH3
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN2252
Beilstein 1209237
Ångdensitet 3.1 (20°C, vs air)
Formel vikt 90.12g/mol
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2-Dimethoxyethane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-dimethoxyethane