Läs mer
1,2-dimetoxietan,≥ 99 %, reagenskvalitet, fri från inhibitorer, Honeywell™
Produktkod. 15677840 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Förpackning:
Dunk i rostfritt stål
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
20 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15677840 20 L Dunk i rostfritt stål 20 L
15647840 100 mL Glasflaska 100ml
15687840 500 mL Glasflaska 500ml
15657840 1 L Glasflaska 1 L
15667840 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15677840 Leverantör Fluka Leverantörsnummer E2740820L
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
Reagenskvalitet, inhibitorfri,≥ 99 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-71-4
Molekylformel C4H10O2
Molekylvikt (g/mol) 90.122
MDL-nummer MFCD00008502
InChI-nyckel XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
PubChem CID 8071
ChEBI CHEBI:42263
IUPAC-namn 1,2-dimetoxietan
LEDER COCCOC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dimethoxyethane
Smältpunkt -58°C
Färg Färglös
Densitet 0.867g/mL at 25°C
pH Neutral
Kokpunkt 85°C (1013 hPa)
Flampunkt −2°C (28.4°F)
Förpackning Dunk i rostfritt stål
Linjär formel CH3OCH2CH2OCH3
Kvantitet 20 L
UN-nummer UN2252
Beilstein 1209237
Ångdensitet 3.1 (20°C, vs air)
Formel vikt 90.12g/mol
Procent renhet ≥99%