Läs mer
1,2-Dimetoxietan, 99+%, stick. med BHT
Produktkod. 11429863
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429863 100 mL -
11439863 500 mL 500ml
11449863 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11429863 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12986.AE
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 110-71-4 | C4H10O2 | 90,122 g/mol
1,2-Dimetoxietan används ofta som lösningsmedel för elektrolyt av litiumbatterier, polysilikoner, oligo- och polysackarider. Det spelar en viktig roll i Grignard-reaktioner, Suzuki-reaktioner och Stille kopplingar i organometallisk kemi och i farmaceutisk syntes. Det är ett lösningsmedel med högre kokpunkt och används som ett alternativ till dietyleter och tetrahydrofuran. Den används för etsning av syntetiska polymerer som polytetrafluoreten och andra fluorpolymerer med alkalimetalldispersioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
1,2-dimetoxietan används i stor utsträckning som lösningsmedel för elektrolyt av litiumbatterier, polysilikoner, oligo- och polysackarider. Det spelar en viktig roll i Grignard-reaktioner, Suzuki-reaktioner och Stille kopplingar i organometallisk kemi och i farmaceutisk syntes. Det är ett lösningsmedel med högre kokpunkt och används som ett alternativ till dietyleter och tetrahydrofuran. Den används för etsning av syntetiska polymerer som polytetrafluoreten och andra fluorpolymerer med alkalimetalldispersioner.
Löslighet Blandbar med vatten, metanol, etanol
, dietyleter, aceton, tetrahydrofuran, bensen och toluen.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från antändningskällor. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Det kan oxideras på luft för att bilda peroxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-71-4
Molekylformel C4H10O2
Molekylvikt (g/mol) 90.122
MDL-nummer MFCD00008502
InChI-nyckel XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
PubChem CID 8071
ChEBI CHEBI:42263
IUPAC-namn 1,2-dimetoxietan
LEDER COCCOC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dimethoxyethane
Namnnotering stabilized with BHT
Smältpunkt -69°C
Densitet 0.867
Kokpunkt 84°C to 86°C
Flampunkt −6°C (21°F)
Odör Ether-like
Linjär formel CH3OCH2CH2OCH3
Brytningsindex 1.38
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2252
Beilstein 1209237
Merck Index 14,3224
Löslighetsinformation Miscible with water,methanol,ethanol,diethyl ether,acetone,tetrahydrofuran,benzene and toluene.
Formel vikt 90.12
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2-Dimethoxyethane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylene glycol dimethyl ether
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.