Läs mer
1,2-dimetoxietan, CHROMASOLV™ , för HPLC, 99,9 %, inhibitorfri, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15653120
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15653120 1 L Glasflaska 1 L
1 options
Produktkod. 15653120 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 3074321L
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dimethoxyethane
Namnnotering CHROMASOLV™, for HPLC, 99.9%, inhibitor-free
CAS 110-71-4
CAS Max % ≤100.0000%
Smältpunkt -58°C (literature)
Densitet 0.867 g/mL at 25 °C(lit.)
Kokpunkt 85°C
Flampunkt −2°C
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C4H10O2
Linjär formel CH3OCH2CH2OCH3
MDL-nummer MFCD00008502
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN2252
Beilstein 1209237
Synonym monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
InChI-nyckel XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
LEDER COCCOC
IUPAC-namn 1,2-dimetoxietan
Molekylvikt (g/mol) 90.122
PubChem CID 8071
ChEBI CHEBI:42263
Formel vikt 90.12
Procent renhet >99.85%
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2-Dimethoxyethane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Dimethoxyethane