Läs mer
1,2-Dimethoxyethane, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11924894 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
11924894 1 mL Varje
1 options
Produktkod. 11924894 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S1572
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
1,2-Dimethoxyethane110-71-41000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dimethoxyethane
Förpackning 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 110-71-4, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C4H10O2
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
LEDER COCCOC
IUPAC-namn 1,2-dimethoxyethane
Lösningsmedel eller matris Methanol-P and T
Molekylvikt (g/mol) 90.122
PubChem CID 8071
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:42263
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only