Läs mer
1,2-Dimetoxietan, TRC
Produktkod. 30387700
Change view
Kvantitet:
100 mL
Produktkod. Kvantitet
30387700 100 mL
1 options
Produktkod. 30387700 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD460625100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dimethoxyethane
CAS 110-71-4
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C4 H10 O2
Kvantitet 100 mL
Synonym Ethane, 1,2-dimethoxy-, 1,2-Dimethoxyethane, 1,2-Ethanediol, dimethyl ether, 2,5-Dioxahexane, DME, DME (glycol ether), Dimethyl Cellosolve, Ethylene dimethyl ether, Ethylene glycol dimethyl ether, Glycol dimethyl ether, Glyme, Hisolve MMM, Methyl Monoglyme, Monoethylene glycol dimethyl ether, Monoglyme, NSC 60542, α,β-Dimethoxyethane
InChI formel InChI=1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
LEDER COCCOC
IUPAC-namn 1,2-dimetoxietan
Molekylvikt (g/mol) 90.12
Formel vikt 90.0681