Läs mer
1,2-Dimethyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrantel impurity D |
| CAS | 4271-96-9 |
| Molekylformel | C6 H12 N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,4,5,6-Tetrahydro-1,2-dimethylpyrimidine, 1,2-Dimethyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine, 2,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydropyrimidine, Pyrantel Embonate Imp. D (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2/c1-6-7-4-3-5-8(6)2/h3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CN1CCCN=C1C |
| IUPAC-namn | 1,2-dimethyl-5,6-dihydro-4H-pyrimidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.17 |
| Formel vikt | 112.1 |