Läs mer
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-4-sulfonyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dimethyl-1H-imidazole-4-sulfonyl Chloride |
| CAS | 137049-02-6 |
| Molekylformel | C5 H7 Cl N2 O2 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1,2-Dimethylimidazole-4-Sulfonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7ClN2O2S/c1-4-7-5(3-8(4)2)11(6,9)10/h3H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1nc(cn1C)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 1,2-dimethylimidazole-4-sulfonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.639 |
| Formel vikt | 193.992 |