Läs mer
1,2-dimetyl-1H-imidazol-5-karbaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10566894
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10566894 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10285554 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10566894 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC25104CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 24134-12-1
Molekylformel C6H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 124.143
MDL-nummer MFCD06589827
InChI-nyckel XEMFQOKIINBGDI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3159610
IUPAC-namn 2,3-dimetylimidazol-4-karbaldehyd
LEDER CC1=NC=C(N1C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 1,2-dimethyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 2,3-dimethyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 1,2-dimethyl, 1,2-dimethylimidazole-5-carbaldehyde, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde,1,2-dimethyl
Formel vikt 124.14
Procent renhet 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.