Läs mer
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid, 97%
Produktkod. 10843391 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10843391 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10843391 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 431160010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 122222-09-7 | C6H8N2O2 | 140.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122222-09-7
Molekylformel C6H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 140.14
MDL-nummer MFCD16659646
InChI-nyckel GHSZJLADCHKTGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dimethyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid, 1,2-dimethylimidazole-5-carboxylic acid, 1,2-dimethyl-1h-imidazole-5-carboxylicacid, 1?2-dimethyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 23361873
IUPAC-namn 2,3-dimethylimidazole-4-carboxylic acid
LEDER CC1=NC=C(N1C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 218.7°C to 219.6°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 140.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.