missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-sulphonyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-sulphonyl Chloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7ClN2O2S/c1-4-7-3-5(8(4)2)11(6,9)10/h3H,1-2H3 |
| Formel vikt | 193.9917 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?