Läs mer
1-(2-Dimethylaminoethyl)-5-mercaptotetrazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Dimethylaminoethyl)-5-mercaptotetrazole |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11N5S/c1-9(2)3-4-10-5(11)6-7-8-10/h3-4H2,1-2H3,(H,6,8,11) |
| Formel vikt | 173.0735 |