Läs mer
1,2-dimetylimidazol, 96+%
Produktkod. 10163590 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10163590 500 g Glasflaska 500g
10153590 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10163590 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 159445000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1739-84-0 | C5H8N2 | 96,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1739-84-0
Molekylformel C5H8N2
Molekylvikt (g/mol) 96.13
MDL-nummer MFCD00005294
InChI-nyckel GIWQSPITLQVMSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dimethyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1,2-dimethyl, imidazole, 1,2-dimethyl, 1h-imidazole, dimethyl, unii-q41bc3grjb, q41bc3grjb, lupragen r dmi, 1,2-dimethylimdazole, 1,2 dimethylimidazole, n,2-dimethylimidazole
PubChem CID 15617
IUPAC-namn 1,2-dimetylimidazol
LEDER CN1C=CN=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Dimethylimidazole
Namnnotering 96+%
CAS Min % 96+%
Smältpunkt 37,0 °C till 39,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0840g/mL, 1.084
Kokpunkt 205,0 °C
Flampunkt 93 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 g
Beilstein 23, 66
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i organiska lösningsmedel
Viskositet 1,57 mPa (40 °C)
Formel vikt 96.13
Procent renhet 96+%
Fysisk form Low Melting Mass
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2-Dimethylimidazole
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.