Läs mer
1,2-Dimetylimidazol, 98 %
Produktkod. 11404240
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404240 25 g 25g
11425567 100 g 100g
11435567 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404240 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23544.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1739-84-0 | C5H8N2 | 96,13 g/mol
1,2-dimetylimidazol används vid syntes av 1,2-dimetyl-3-n-butylimidazoliumklorid och 1,2-dimetyl-3-n-propylimidazoliumklorid. Det kan också användas vid syntes av 1-(2-metoxietyl)-2,3-dimetylimidazoliumklorid och hexafluorfosfatsalter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,2-dimetylimidazol används vid syntes av 1,2-dimetyl-3-n-butylimidazoliumklorid och 1,2-dimetyl-3-n-propylimidazoliumklorid. Det kan också användas vid syntes av 1-(2-metoxietyl)-2,3-dimetylimidazoliumklorid och hexafluorfosfatsalter.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibla material är oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1739-84-0
Molekylformel C5H8N2
Molekylvikt (g/mol) 96.13
MDL-nummer MFCD00005294
InChI-nyckel GIWQSPITLQVMSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dimethyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1,2-dimethyl, imidazole, 1,2-dimethyl, 1h-imidazole, dimethyl, unii-q41bc3grjb, q41bc3grjb, lupragen r dmi, 1,2-dimethylimdazole, 1,2 dimethylimidazole, n,2-dimethylimidazole
PubChem CID 15617
IUPAC-namn 1,2-dimetylimidazol
LEDER CN1C=CN=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dimethylimidazole
Smältpunkt 35°C to 38°C
Densitet 1.084
Kokpunkt 203°C to 205°C
Flampunkt 92°C (197°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 108457
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 96.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.