Läs mer
1,2-Dimethylimidazole, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 1739-84-0 |
| Smältpunkt | 30°C to 40°C |
| Densitet | 0.99 g/cm3 at 40°C |
| Kokpunkt | 205°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00005294 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | 1,2-Dimethylimidazole, 1,2-Dimethylimidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 96.13 |
| Kvalitet | Research |