Läs mer
1,2-dimetylimidazol, TRC
Produktkod. 30379136
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30379136 500 mg
1 options
Produktkod. 30379136 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD460493500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dimethylimidazole
CAS 1739-84-0
Molekylformel C5H8N2
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H8N2/c1-5-6-3-4-7(5)2/h3-4H,1-2H3
LEDER Cc1nccn1C
Molekylvikt (g/mol) 96.13
Formel vikt 96.0687