Läs mer
1,2-dimetylimidazol, TRC
Produktkod. 30382094
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30382094 2.5 g
1 options
Produktkod. 30382094 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4604932.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dimethylimidazole
CAS 1739-84-0
Molekylformel C5H8N2
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C5H8N2/c1-5-6-3-4-7(5)2/h3-4H,1-2H3
LEDER Cc1nccn1C
Molekylvikt (g/mol) 96.13
Formel vikt 96.0687