Läs mer
1,2-Dimetylisotiourea-HI, TRC
Produktkod. 30374767
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30374767 50 mg
1 options
Produktkod. 30374767 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47440050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dimethylisothiourea-HI
CAS 41306-45-0
Molekylformel C3H8N2S.HI
Kvantitet 50 mg
Synonym 1,2-Dimethylisothiourea Hydriodate
InChI formel InChI=1S/C3H8N2S.HI/c1-5-3(4)6-2;/h1-2H3,(H2,4,5);1H
LEDER I.CNC(=N)SC
IUPAC-namn metyl N-metylkarbamimidotiat; Hydrojodid
Molekylvikt (g/mol) 232.08
Formel vikt 231.9531