Läs mer
1,2-dimetylnaftalen, 98 %
Produktkod. 11312267
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11312267 250 mg 250mg
11302267 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09774.MD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 573-98-8 | C12H12 | 156,228 g/mol
1,2-dimetylnaftalen är ett lämpligt reagens som används för att undersöka produktionen av sekundär organisk aerosol (SOA) via fotooxidation i gasfas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 1,2-dimetylnaftalen är ett lämpligt reagens som används för att undersöka produktionen
av sekundär organisk aerosol (SOA) via fotooxidation i gasfas.
Löslighet Svår att blanda i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Säkerställ ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 573-98-8
Molekylformel C12H12
Molekylvikt (g/mol) 156.228
MDL-nummer MFCD00004035
InChI-nyckel QNLZIZAQLLYXTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylnaphthalene, naphthalene, dimethyl, naphthalene, 1,2-dimethyl, 1,2-dimethyl naphthalene, unii-23t7o135bd, 1,2-dmn, 1,2-dimethyl-naphthalene, dsstox_cid_5130, dsstox_rid_77675, dsstox_gsid_25130
PubChem CID 11317
ChEBI CHEBI:34052
IUPAC-namn 1,2-dimetylnaftalen
LEDER CC1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dimethylnaphthalene
Densitet 1.013
Kokpunkt 266 °C till 267 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.616
Kvantitet 250 mg
Beilstein 2039376
Löslighetsinformation Svårt att blanda i vatten.
Formel vikt 156.23
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.