Läs mer
1,2-Dimethylpiperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dimethylpiperazine |
| CAS | 25057-77-6 |
| Molekylformel | C6 H14 N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,2-Dimethyl-piperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2/c1-6-5-7-3-4-8(6)2/h6-7H,3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CC1CNCCN1C |
| IUPAC-namn | 1,2-dimethylpiperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.19 |
| Formel vikt | 114.1157 |