Läs mer
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphate Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphate Sodium Salt |
| CAS | 80724-31-8 |
| Molekylformel | C31H60NaO8P |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1,1'-[(1R)-1-[(Phosphonooxy)methyl]-1,2-ethanediyl] Ester Tetradecanoic Acid Sodium Salt, (1R)-1-[(Phosphonooxy)methyl]-1,2-ethanediyl Ester Tetradecanoic Acid Monosodium Salt, 1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphate Monosodium Salt, Monosodium 1,2-Dimyristoyl-sn-glycerophosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C31H61O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-30(32)37-27-29(28-38-40(34,35)36)39-31(33)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h29H,3-28H2,1-2H3,(H2,34,35,36);/q;+1/p-1/t29-;/m1./s1 |
| LEDER | [Na+].CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)(O)[O-])OC(=O)CCCCCCCCCCCCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 614.77 |