Läs mer
Abcam 1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-fosforylkolin (DMPC), fosfatidylkolin
Produktkod. 32112413 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
32112413 250 mg
1 options
Produktkod. 32112413 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab143946250mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
MW 677,9 Da, renhet >98%. Fosfatidylkolin innehåller myristoylgrupper. För användning i lipidbilagerstudier och i biologiska system.
MW 677,9 Da, renhet >98%. Fosfatidylkolin innehåller myristoylgrupper. För användning i lipidbilagerstudier och i biologiska system.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 250 mg
Regulatorisk status RUO