Läs mer
1,2-Dinitro-4,5-methylenedioxybenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dinitro-4,5-methylenedioxybenzene |
| CAS | 7748-59-6 |
| Molekylformel | C7 H4 N2 O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4N2O6/c10-8(11)4-1-6-7(15-3-14-6)2-5(4)9(12)13/h1-2H,3H2 |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cc2OCOc2cc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 5,6-dinitro-1,3-benzodioxole |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.12 |
| Formel vikt | 212.0069 |