Läs mer
1,2-Dioleoyl-3-linoleoyl-rac-glycerol (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dioleoyl-3-linoleoyl-rac-glycerol |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C57H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,25-30,54H,4-15,17-18,20-24,31-53H2,1-3H3/b19-16-,28-25-,29-26-,30-27- |
| Formel vikt | 882.7676 |