Läs mer
1,2-Dioleoyl-3-stearoyl-rac-glycerol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dioleoyl-3-stearoyl-rac-glycerol |
| CAS | 2410-28-8 |
| Molekylformel | C57 H106 O6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (9Z)-9-Octadecenoic Acid 1,1'-[1-[[(1-Oxooctadecyl)oxy]methyl]-1,2-ethanediyl] Ester, 1,2-Dioleo-3-stearin, 1,2-Dioleoyl-3-stearoylglycerol, 1-Stearo-2,3-diolein, 1-Stearyl-2,3-diolein, 2,3-Dioleo-1-stearin, 2-Oleoyl-1-oleoyl-3-stearin, 3-Stearo-1,2-diolein, Stearodiolein |
| InChI formel | InChI=1S/C57H106O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25,27-28,30,54H,4-24,26,29,31-53H2,1-3H3/b28-25-,30-27- |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC |
| IUPAC-namn | 2,3-bis[[(Z)-octadec-9-enoyl]oxy]propyl octadecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 887.448 |
| Formel vikt | 886.799 |