Läs mer
1,2-Dioleoyl-3-trimethylammonium-propane, Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dioleoyl-3-trimethylammonium-propane, Chloride |
| CAS | 132172-61-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C42 H80 N O4 . Cl |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C42H80NO4.ClH/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39-40(38-43(3,4)5)47-42(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;/h20-23,40H,6-19,24-39H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1/b22-20-,23-21-; |
| LEDER | [Cl-].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(C[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC |
| IUPAC-namn | 2,3-bis[[(Z)-octadec-9-enoyl]oxy]propyl-trimethylazanium;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 698.54 |
| Formel vikt | 697.5776 |
| Visa mer |