Läs mer
1,2-Dioleoyloxy-3-(dimethylamino)propane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dioleoyloxy-3-(dimethylamino)propane |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C41H77NO4/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-40(43)45-38-39(37-42(3)4)46-41(44)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,39H,5-18,23-38H2,1-4H3/b21-19-,22-20- |
| Formel vikt | 647.5853 |