Läs mer
1,2-Dipalmitoyl-rac-glycero-3-fosfodanetalamin, TRC
Produktkod. 30388758
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30388758 50 mg
30388210 500 mg
30376103 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30388758 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD48682050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5681-36-7
Molekylformel C37H74NO8P
Molekylvikt (g/mol) 691.96
Synonym 1-[[[(2-aminoethoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl Ester Hexadecanoic Acid, (±)-1-[[[(2-aminoethoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl Ester Hexadecanoic Acid, DL-1,2-di-Palmitin 2-Aminoethyl Hydrogen Phosphate, dl-1,2-di-Palmitin Phosphate 2-Aminoethyl Ester, 1,2-Dipalmitoyl-3-DL-glycerylphosphorylethanolamine, 1,2-Dipalmitoyl-DL-3-glycerophosphatidylethanolamine, 1,2-Dipalmitoyl-DL-phosphatidylethanolamine, 1,2-Dipalmitoyl-rac-glycerophosphoethanolamine, 1,2-Dipalmitoylphosphatidylethanolamine, DL-Dipalmitoylphosphatidylethanolamine, DL-α-Cephalin dipalmitate, DL-α-Dipalmitoylphosphatidylethanolamine, DPPE, Dipalmitoyl cephalin, Dipalmitoylphosphatidylethanolamine, α-Cephalin, β,γ-dipalmitoyl-, β,γ-Dipalmitoyl-DL-α-cephalin
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)(O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dipalmitoyl-rac-glycero-3-phosphoethanolamine
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C37H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(39)43-33-35(34-45-47(41,42)44-32-31-38)46-37(40)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35H,3-34,38H2,1-2H3,(H,41,42)