Läs mer
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-fosfokolin (Colfosceril Palmitate), TRC
Produktkod. 30367708
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30367708 2.5 g
1 options
Produktkod. 30367708 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC6405002.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (Colfosceril Palmitate)
CAS 63-89-8
Molekylformel C40H80NO8P
Kvantitet 2.5 g
Synonym (7R)-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[(1-oxohexadecyl)oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphapentacosan-1-aminium Inner Salt 4-Oxide, 1,2-Bis(hexadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-Bis(palmitoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, L-1,2-Dipalmitoylphosphatidyl-choline, L-DPPC, L-Dipalmitoyl Lecithin, L-alpha-1,2-Dipalmitoyl Lecithin, L-alpha-DPPC, L-alpha-Dipalmitoylecithin, L-alpha-Dipalmitoyllecithin, L-alpha-Dipalmitoylphosphatidylcholine, L-alpha-Lecithin, L-beta,gamma-Dipalmitoyl-alpha-lecithin, L-beta,gamma-Dipalmitoyl-alpha-phosphatidylcholine, L-beta,gamma-Dipalmitoylphosphatidylcholine
InChI formel InChI=1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3/t38-/m1/s1
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-namn [(2R)-2,3-di(hexadekanoyloxi)propyl] 2-(trimetylazaniumyl)etylfosfat
Molekylvikt (g/mol) 734.04
Formel vikt 733.5622