Läs mer
1,2-Dipalmityl-sn-glycero-3-Phosphoethanolamine-N-(cap biotinyl) Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dipalmityl-sn-glycero-3-Phosphoethanolamine-N-(cap biotinyl) Sodium Salt |
| CAS | 384835-52-3 |
| Molekylformel | C53H98N4NaO11PS |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,1'-[(1R)-1-[19-[(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-3-hydroxy-3-oxido-8,15-dioxo-2,4-dioxa-7,14-diaza-3-phosphanonadec-1-yl]-1,2-ethanediyl] ester Hexadecanoic Acid Sodium Salt, Biotinyl Cap PE, C16:0 Biotinyl Cap PE |
| InChI formel | InChI=1S/C53H99N4O11PS.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-29-37-50(60)65-42-45(68-51(61)38-30-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)43-67-69(63,64)66-41-40-55-49(59)35-28-27-33-39-54-48(58)36-32-31-34-47-52-46(44-70-47)56-53(62)57-52;/h45-47,52H,3-44H2,1-2H3,(H,54,58)(H,55,59)(H,63,64)(H2,56,57,62);/q;+1/p-1/t45-,46+,47+,52+;/m1./s1 |
| LEDER | [Na].CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)(O)OCCNC(=O)CCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 1053.39 |