Läs mer
1,2-Diphenyl-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Diphenyl-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol |
| CAS | 355803-76-8 |
| Molekylformel | C20 H18 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18O2/c21-19-13-11-18(12-14-19)20(22,17-9-5-2-6-10-17)15-16-7-3-1-4-8-16/h1-14,21-22H,15H2 |
| LEDER | Oc1ccc(cc1)C(O)(Cc2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 4-(1-hydroxy-1,2-diphenylethyl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 290.36 |
| Formel vikt | 290.1307 |