Läs mer
1,2-Difenyl-3,5-pyrazolidinedion (>90 %), TRC
Produktkod. 30377990
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30377990 2.5 g
30385857 250 mg
30383437 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30377990 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4922652.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2652-77-9
Molekylformel C15H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 252.27
Synonym 1,2-Diphenyl-3,5-dioxopyrazolidine
IUPAC-namn 1,2-difenylpyrazolidin-3,5-dion
LEDER O=C1CC(=O)N(N1c2ccccc2)c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Diphenyl-3,5-pyrazolidinedione
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C15H12N2O2/c18-14-11-15(19)17(13-9-5-2-6-10-13)16(14)12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
Formel vikt 252.0899