missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2-Diphenyl Hydrazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Diphenylhydrazine |
| CAS | 122-66-7 |
| Molekylformel | C12 H12 N2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1,2-Diphenyldiazane, Phenylbutazone Imp. C (EP), 1,2-Diphenylhydrazine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H |
| LEDER | N(Nc1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1,2-diphenylhydrazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.24 |
| Formel vikt | 184.1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?