Läs mer
1,2-Difenylbutan-1-ett, Mikromol™
Beskrivning
1,2-Difenylbutan-1-ett
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Diphenylbutan-1-one |
| CAS | 16282-16-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,2-Diphenylbutan-1-one |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C16 H16 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1,2-Diphenylbutan-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O/c1-2-15(13-9-5-3-6-10-13)16(17)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCC(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1,2-difenylbutan-1-ett |
| Visa mer |