Läs mer
1,2-difenylcyklopropan, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11352736
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352736 2 g 2g
11362736 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352736 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08833.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29881-14-9 | C15H14 | 194.277 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29881-14-9
Molekylformel C15H14
Molekylvikt (g/mol) 194.277
MDL-nummer MFCD00040875
InChI-nyckel ZSIYTDQNAOYUNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-diphenylcyclopropane, 2-phenylcyclopropyl benzene, 1,2-diphenylcyclopropane, cis + trans, benzene, 1,1'-1,2-cyclopropanediyl bis, 1,2-diphenylcyclopropane, trans, acmc-1cckp, trans-1,1'-1,2-cyclopropanediyl bisbenzene, benzene, 1,1'-1,2-cyclopropanediyl bis-, cis, 2-phenylcyclopropyl benzene #, benzene,1,1'-1,2-cyclopropanediyl bis
PubChem CID 70824
IUPAC-namn (2-fenylcyklopropyl)bensen
LEDER C1C(C1C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Diphenylcyclopropane
Namnnotering Cis + Trans
Densitet 1.02
Kokpunkt 175°C to 177°C (14 mmHg)
Brytningsindex 1.595
Kvantitet 2 g
Beilstein 2043299
Formel vikt 194.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.