missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,2-Diphenyldiazane (1,2-Diphenylhydrazine), Mikromol™

Produktkod. 18040510
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18040510 100 mg
18010400 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18040510 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0548.03

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

1,2-Diphenyldiazane (1,2-Diphenylhydrazine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,2-Diphenylhydrazine
CAS 122-66-7
Analyt- eller komponentnamn 1,2-Diphenylhydrazine
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C12 H12 N2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1,2-Diphenyldiazane, Phenylbutazone Imp. C (EP), 1,2-Diphenylhydrazine, Phenylbutazone Impurity C
InChI formel InChI=1S/C12H12N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
LEDER N(Nc1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 1,2-diphenylhydrazine
Molekylvikt (g/mol) 184.24
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 184.1 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.