Läs mer
1,2-Difenyldiazen, Mikromol™
Produktkod. 18000610
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18000610 100 mg
18043910 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18000610 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0548.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1,2-Difenyldiazene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azobenzene
CAS 103-33-3
Analyt- eller komponentnamn Azobenzene
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H10 N2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1,2-Diphenyldiazene, Phenylbutazone Imp. D (EP), Azobenzene, Phenylbutazone Impurity D
InChI formel InChI=1S/C12H10N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/b14-13+
LEDER c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
IUPAC-namn (E)-difenyldiazen
Molekylvikt (g/mol) 182.22
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 182.0844 g/mol