Läs mer
1,2-Difenyletan, 98+%
Produktkod. 11457556
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457556 25 g 25g
11467556 100 g 100g
11477556 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11457556 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14617.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 103-29-7 | C14H14 | 182,27 g/mol
1,2-difenyletan används som lösningsmedel för nitrofiber och i syntes av andra organiska kemiska produkter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde 1,2-difenyletan används som lösningsmedel för nitrofiber och i syntes av andra organiska kemiska
produkter.
Löslighet Lösligt
i eter, kloroform
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-29-7
Molekylformel C14H14
Molekylvikt (g/mol) 182.27
MDL-nummer MFCD00004796
InChI-nyckel QWUWMCYKGHVNAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-diphenylethane, bibenzyl, dibenzyl, s-diphenylethane, 2-phenylethyl benzene, 1,2-dihydrostilbene, dibenzil, sym-diphenylethane, dihydrostilbene, benzene, 1,1'-1,2-ethanediyl bis
PubChem CID 7647
ChEBI CHEBI:34047
IUPAC-namn 2-fenyletylbensen
LEDER C(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Diphenylethane
Smältpunkt 50°C to 53°C
Densitet 1.013
Kokpunkt 284°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 508068
Merck Index 14,1198
Löslighetsinformation Soluble in ether, chloroform
Formel vikt 182.27
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.