Läs mer
1,2-Difenyletan, 98+%
Produktkod. 11477556
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11477556 500 g 500g
11457556 25 g 25g
11467556 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11477556 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14617.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 103-29-7 | C14H14 | 182,27 g/mol
1,2-difenyletan används som lösningsmedel för nitrofiber och i syntes av andra organiska kemiska produkter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde 1,2-difenyletan används som lösningsmedel för nitrofiber och i syntes av andra organiska kemiska
produkter.
Löslighet Lösligt
i eter, kloroform
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 103-29-7
Molekylformel C14H14
Molekylvikt (g/mol) 182.27
MDL-nummer MFCD00004796
InChI-nyckel QWUWMCYKGHVNAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-diphenylethane, bibenzyl, dibenzyl, s-diphenylethane, 2-phenylethyl benzene, 1,2-dihydrostilbene, dibenzil, sym-diphenylethane, dihydrostilbene, benzene, 1,1'-1,2-ethanediyl bis
PubChem CID 7647
ChEBI CHEBI:34047
IUPAC-namn 2-fenyletylbensen
LEDER C(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 1,2-Diphenylethane
Smältpunkt 50 °C till 53 °C
Densitet 1.013
Kokpunkt 284 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 500 g
Beilstein 508068
Merck Index 14,1198
Löslighetsinformation Löslig i eter, kloroform
Formel vikt 182.27
Procent renhet ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.