Läs mer
1,2-Diphenylethane-d14, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Diphenylethane-D14 |
| CAS | 94371-89-8 |
| Molekylformel | C14 D14 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzene-d5, 6,6'-(1,2-ethanediyl-1,1,2,2-d4)bis- (9 CI), Bibenzyl-d14 ̧ 6,6'-(1,2-Ethanediyl-1,1,2,2-d4)bis[benzene-d5], 1,2-Diphenylethane-d14, 1,2-Diphenylethane-D14 |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H14/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10 H,11-12H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D,11D2,12D2 |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)ethyl]benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.3472 |
| Formel vikt | 196.1974 g/mol |
| Visa mer |