Läs mer
1,2-Difenyletan, TRC
Produktkod. 30382774
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30382774 10 g
1 options
Produktkod. 30382774 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49343310G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Diphenylethane
CAS 103-29-7
Molekylformel C14 H14
Kvantitet 10 g
Synonym Benzene, 1,1'-(1,2-ethanediyl)bis-, Bibenzyl (8CI), 1,1'-(1,2-Ethanediyl)bis[benzene], (2-Phenylethyl)benzene, 1,2-Dihydrostilbene, 1,2-Diphenylethane, Dibenzil, Dibenzyl, Dihydrostilbene, Ethane, 1,2-diphenyl-, Ethylenebis[benzene], NSC 30686, NSC 8789, sym-Diphenylethane, Bibenzyl, Dibenzyl, Dihydrostilbene
InChI formel InChI=1S/C14H14/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
LEDER C(Cc1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-fenyletylbensen
Molekylvikt (g/mol) 182.26
Formel vikt 182.1096