Läs mer
1,2-Difenyletan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Diphenylethane |
| CAS | 103-29-7 |
| Molekylformel | C14 H14 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Benzene, 1,1'-(1,2-ethanediyl)bis-, Bibenzyl (8CI), 1,1'-(1,2-Ethanediyl)bis[benzene], (2-Phenylethyl)benzene, 1,2-Dihydrostilbene, 1,2-Diphenylethane, Dibenzil, Dibenzyl, Dihydrostilbene, Ethane, 1,2-diphenyl-, Ethylenebis[benzene], NSC 30686, NSC 8789, sym-Diphenylethane, Bibenzyl, Dibenzyl, Dihydrostilbene |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2 |
| LEDER | C(Cc1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-fenyletylbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.26 |
| Formel vikt | 182.1096 |