Learn More
1,2-Dipiperidinoethane, 98%
Product Code. 10792611 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
10792611 1 g 1g
10646392 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10792611 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 185110010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1932-04-3 | C12H24N2 | 196.33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4-3-1932
Molekylformel C12H24N2
Molekylvikt (g/mol) 196.33
MDL-nummer MFCD00014644
InChI-nyckel UYMQPNRUQXPLCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dipiperidinoethane, 1,2-dipiperidinylethane, piperidine, 1,1'-1,2-ethanediyl bis, 1-2-piperidin-1-ylethyl piperidine, 1,2-di piperidin-1-yl ethane, 1,2-bis piperidino ethane, piperidine, 1,1'-ethylenedi, 1-2-piperidin-1-yl ethyl piperidine, 1,1'-ethylenedipiperidine, piperidine,1'-ethylenedi
PubChem CID 74733
Specifications
Kemiskt namn eller material 1, 2-Dipiperidinoethane
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -1°C to 0.5°C
Densitet 0.9100g/mL, 0.91
Kokpunkt 265°C
Flampunkt 110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4865 to 1.4885
Kvantitet 1 g
Beilstein 20, I, 19
Formel vikt 196.33
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.