Läs mer
1,2-Dipiperidinoethane (DPE), Mikromol™
Produktkod. 30052742
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30052742 100 mg
1 options
Produktkod. 30052742 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0486.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,2-Dipiperidinoethane (DPE)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dipiperidinoethane
CAS 4-3-1932
Analyt- eller komponentnamn 1,2-Dipiperidinoethane
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H24 N2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1,2-Dipiperidinoethane, DPE
InChI formel InChI=1S/C12H24N2/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H2
LEDER C(CN1CCCCC1)N2CCCCC2
IUPAC-namn 1-(2-piperidin-1-ylethyl)piperidine
Molekylvikt (g/mol) 196.33
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 196.1939 g/mol